Få mere at vide
Invitrogen™ Biotin XX Tyramid SuperBoost™ Kit, ged anti-mus IgG
:
Biotin XX Tyramid SuperBoost™ Kit, ged anti-mus IgG
Beskrivelse
SuperBoost™ tyramidsignalamplifikation er den mest følsomme metode til påvisning af lavt mange mål i multiplekserbar fluorescerende immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og in situ hybridisering (ISH).
Funktioner:
- Høj følsomhed til påvisning af lavt niveau eller svært at detektere mål ved fluorescerende billeddannelse
- Enkel protokol og detektion ved hjælp af standardfiltre
- Velegnet til multiplex-billeder i høj opløsning, co-label med DAPI, sekundære antistoffer og andre SuperBoost sæt
- Kræver 10-100 gange mindre primært antistof end standard ICC/IHC/ISH eksperimenter
Advantages:
- Poly-HRP forbedring: Adskillige HRP-enzymer er konjugeret med korte polymerer, hvilket forbedrer signalet flere gange i forhold til almindelige HRP-systemer
- Reaktionsstopløsning: Medtag en HRP-stopopløsning for at standse HRP-reaktionen
- Reduktion af baggrund: Inkluder blokkere til eliminering eller reduktion af endogen peroxidase og fluorescerende baggrundssignaler
Holdbarhed:
- Stabil i 6 måneder efter modtagelse
Tekniske data
Tekniske data
Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
Konjugeret | Biotin-XX |
Sættets indhold | Blokeringsbuffer (1X): 22,5 ml, Poly-HRP-konjugeret gede-anti-mus sekundært antistof (1X): 22,5 ml, Biotin-XX tyramidreagens, hydrogenperoxid (stabiliseret 3 % opløsning): 28,5 ml, reaktionsbuffer (20X): 6mL, reaktionsstopopløsning: 8mg, dimethylsulfoxid ( |
Tilstrækkelig til | 150 dias |
Produkttype | SuperBoost™ Kit |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Biotin XX Tyramid SuperBoost™ Kit, ged anti-mus IgG >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion