Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)methane, 98%
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 132°C to 133°C |
Kemisk navn eller materiale | Bis(trimethylsilyl)methane |
Smeltepunkt | -71°C |
Mængde | 1 g |
FN nummer | UN1993 |
Beilstein | 1734530 |
Flammepunkt | 12°C (53°F) |
Formel vægt | 160.41 |
Procent renhed | 98% |
Brydningsindeks | 1.417 |
Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bis(trimethylsilyl)methane, 98% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion