Få mere at vide
Bismuth citrate, 94%
Beskrivelse
Bismuthcitrat bruges som et progressivt hårfarvestof i kosmetik. Det bruges som antimikrobielle midler mod syfilier, colitis, sårinfektion, quartan malaria, dyspepsi og mavesår.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Bismuth citrate |
Smeltepunkt | (decomposition) |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Mængde | 250 g |
Opløselighedsinformation | Insoluble in water,alcohol,ether; Soluble in ammonia solution and in solution of alkali citrates; Typical tap density 0;50g/cm3;Soluble in ammonia,alkali citrates; Insoluble in water,alcohol and ether. |
Formel vægt | 398.08 |
Procent renhed | 94% |
Lugt | Odorless |
Følsomhed | Light sensitive |
Vis mere |