Få mere at vide
Bismuth(III) acetate, 99%
Beskrivelse
Bismuth(III)acetat bruges i biologi, trykning, i fotografiske film, tekstiler og også i proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) acetate |
Smeltepunkt | (decomposition) |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Krystallinsk |
Mængde | 50 g |
Lineær formel | Bi(OOCCH3)3 |
Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
Formel vægt | 386.12 |
Procent renhed | 99% |
Følsomhed | Hygroscopic |