Få mere at vide
Bismuth(III) bromide, 97%
Artikelnummer. p-4813352 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
25 g, Glasflaske, 25g
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
CAS: 7787-58-8 | BiBr3 | 448.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-58-8
Molekylær formel BiBr3
Molekylvægt (g/mol) 448.69
InChI nøgle TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
PubChem CID 82232
IUPAC navn tribromobismuthan
SMIL Br[Bi](Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 453°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) bromide
Smeltepunkt 218°C
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 96 to 103% (Bi)
Lineær formel BiBr3
Merck Index 15,1262
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in solutions of ki,kbr,kcl,dil hcl
Formel vægt 448.69
Procent renhed 97%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bismuth(III) bromide, 97% >