Få mere at vide
Bismuth(III) oxychloride, 97%, pure
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) oxychloride |
Mængde | 50 g |
Analyseprocentområde | 77.0 to 82.5% (Bi) |
Lineær formel | O=BiCl |
Merck Index | 15,1274 |
Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
Formel vægt | 260.43 |
Procent renhed | 97% |
Grad | Ren |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bismuth oxychloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bismuth(III) oxychloride, 97%, pure >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion