Beskrivelse
- Chair in artificial leather
- Seat and back in black artificial leather upholstered
- Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
- Pneumatic cylinder mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Glides.
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Boeing Seat |
Farve | Sort |
Justerbar (højde) | Yes |
Justerbar | Height |
Rygstil | Ergonomic |
Højde (metrisk) | 700 mm |
Holder | 5 puder |
Siddehøjde | 470 to 670 mm |
Vægt (metrisk) | 9.66 kg |
Med armlæn | No |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
mb2 Sorte Boeing sæder >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion