Få mere at vide
Fisherbrand™ Sort polypropylen skruelåg til glasprøvehætteglas
Skru sikkert på plads for at forsegle squat- eller højformede hætteglas med skruehalsprøver. Fisherbrand™ Sorte polypropylen skruelåg til glasprøvehætteglas er folieforet og fås i størrelser, der passer til en række høje eller squat-formede hætteglas.
Brand:  Fisherbrand™ 15384789
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15384789
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Specielt designet til brug med Fisherbrand™ Glasskruehalsprøvehætteglas
  • Polypropylen konstruktion med folieforing
  • Passer til både høje og squat form hætteglas
  • Fås i en række størrelser for at matche hætteglasspecifikationerne
  • Hætteglas med skruehalsprøver er velegnede til medier, diagnostik, opbevaring, visning og prøveindsamlingsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Sort
Polypropylen
Skruelåg
10 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Sort polypropylen skruelåg til glasprøvehætteglas > Hættestørrelse: 10 mm