Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse A borosilikatglas blandecylindre
Inkluderer polypropylenprop og sekskantet bund. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas blandecylindre er kalibreret til at indeholde væsken inde i beholderen.
Brand:  BRAND™ 32420
414.83 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11838341
  • 426.00 DKK / Pakke med 2
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Inkluderer polypropylenprop og sekskantet bund
  • Højde uden stop
  • Alle BLAUBRAND™ cylindre leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. producentens emballageenhed
  • On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Sekskantet
Blå
Gradueret blandecylinder
DIN EN ISO 4788
25 mL
Batchcertifikat, polypropylenprop
Polypropylen
0.5 mL
At indeholde
Rund
Borosilikatglas
B
190 mm
Blå emalje gradueringer
Polypropylen
Autoklaverbar
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse A borosilikatglas blandecylindre > Kapacitet: 25mL; Højde: 190 mm