Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Étmærkede glaspærepipetter, klasse A, USP , Certificeret
Blå emalje med høj kontrast repræsenterer en optimal kombination af modstand og læsbarhed
Brand: BRAND™ 30615
495.44 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Lavet af AR-GLAS™
- Optimeret flowgeometri i spidsen sikrer pålidelig væskedispensering fra pipetten
- Brandpolerede kanter for mere holdbarhed
- Fås i alle ISO størrelser fra 0,5 til 100 ml
- Leveres med batchnummer og tilhørende USP batchcertifikat i original emballage
Tekniske data
USP | |
AR-GLAS | |
No | |
25 mL | |
Pærepipet | |
Pipet Controller |
EN | |
Non-sterile | |
Blue | |
520 mm | |
Reusable |
Product Content Correction
Product Title
BRAND™ BLAUBRAND™ Étmærkede glaspærepipetter, klasse A, USP , Certificeret > 25mL
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction