Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere
Fremstillet af aluminiumslegering
758.74 DKK - 1395.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller) |
---|---|
Materiale | Aluminiumslegering |
Type | Blok |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Antal steder | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Antal steder | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15347938
|
Fisherbrand™
88860103 |
1.5 mL | 28 |
778.96 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
15357938
|
Fisherbrand™
88860104 |
2 mL | 28 |
758.74 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15317948
|
Fisherbrand™
88860110 |
0.5 mL | 40 |
799.76 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15387948
|
Fisherbrand™
88860116 |
15 mL | 15 |
1395.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15397948
|
Fisherbrand™
88860117 |
50 mL | 4 |
1395.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
En række blokke til enhver applikation
Tekniske data
Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller) | |
Aluminiumslegering | |
Blok |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere