Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningsindsats til blodopsamlingsbakke til rørstativer
GREENER_CHOICE
Disse indsatser er lavet af polystyren og er til engangsbrug. Hver indsats har en dyb lomme til en beholder til skarpe genstande og flere mindre lommer til røropbevaring og blodopsamlingstilbehør.
482.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 14,48 x 8,25 x 5,12 tommer.
Materiale Polystyren
Produkttype Udskiftningsindsatser
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
11507613
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Fisherbrand™
HS2201A
13 mm rørstativer
482.00 DKK
Pakke med 4
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11517613
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Fisherbrand™
HS2201B
16 mm rørstativer
482.00 DKK
Pakke med 4
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås til et 13 mm eller 16 mm rørstativ
  • Indsatser er aftagelige, vaskbare og engangs
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
14,48 x 8,25 x 5,12 tommer.
Udskiftningsindsatser
368 mm
0.24 kg
Hvid
Polystyren
130 mm
8 rum
209.6 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Udskiftningsindsats til blodopsamlingsbakke til rørstativer