Få mere at vide
Fisherbrand™ Farvekodet Octahedral PTFE-rørestang
Bruges, når hurtig visuel identifikation er meget vigtig. Fisherbrand™ Farvekodet Octahedral PTFE Stir Bar fås i tre farver: blå, rød og gul.
Brand: Fisherbrand™ 001.513-Y
Beskrivelse
- Farvekodede, ottekantede omrørerstænger
- Til brug, hvor identifikation er af største vigtighed
- Bemærk: Farvede PTFE-belægninger er ikke så inaktive som ren PTFE
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Gul | |
0,3125 tommer. | |
0,5 tommer | |
13 mm | |
Oktaedral |
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) | |
PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne | |
Containere& Beholdere / Omrører varmeplader | |
8 mm | |
10/Pk. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Farvekodet Octahedral PTFE-rørestang > Dimensioner (Dia. x L): 8 dia. x 13 mmL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion