Få mere at vide
Fisherbrand™ Farvekodet Octahedral PTFE-rørestang
Bruges, når hurtig visuel identifikation er meget vigtig. Fisherbrand™ Farvekodet Octahedral PTFE Stir Bar fås i tre farver: blå, rød og gul.
Brand:  Fisherbrand™ 001.522-R
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11808912
  • 163.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Farvekodede, ottekantede omrørerstænger
  • Til brug, hvor identifikation er af største vigtighed
  • Bemærk: Farvede PTFE-belægninger er ikke så inaktive som ren PTFE
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Rød
0,3125 tommer.
0,875 tommer
22 mm
Oktaedral
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
8 mm
5/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Farvekodet Octahedral PTFE-rørestang > Dimensioner (Dia. x L): 8 dia.x 22mmL