Learn More
Bohlender™ BOLA™ Stirrer Shafts for Magnetic Stirrer Heads
Stirrer shafts for magnetic stirrer heads.
Marque:  Bohlender™ C492-16
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10339063
  • 950.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 12-02-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Ground and polished borosilicate stirrer shaft
  • Integrated counterbores for the three stud screws of the rotor of the BOLA™ Magnetic Stirrer Head
Spécification
Spécification
0.39 in.
16 in.
Borosilicate Glass
10 mm
400 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Bohlender™ BOLA™ Stirrer Shafts for Magnetic Stirrer Heads > Stirrer Shafts for Magnetic Stirrer Heads; Diameter (Metric) Shaft: 10 mm; Diameter (English) Shaft: 0.39 in.; Length (Metric): 400 mm; Length (English): 16 in.; Material: Borosilicate Glass
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis