Learn More
Bohlender™ BOLA™ Total Immersion Probes (PT 100), PTFE
Measure temperatures in autoclaves with these PTFE total immersion probes. BOLA Total Immersion Probes can be immersed totally into the liquid.
Brand: Bohlender™ P1780-20
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Total immersion probe (class A, PRT 100)
- Incldes white PFA-coated cable length: 4m, (4 strands) and collar ring dia.5mm
- T 50:4 - 6 sec.
- T 90:6 - 8 sec.
Specifications
FDA | |
Connector: Litze (Kabel), 4-Leiter-Technik/strands, 4-wire-system | |
50 mm | |
Total immersion |
4 mm | |
4 m | |
PTFE | |
Total Immersion Probe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ Total Immersion Probes (PT 100), PTFE > Total immersion probe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur