Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas Klasse A gradueret cylinder
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Mål væsker med præcision i glasklasse A graduerede cylindre. Fisherbrand™ borosilikat klasse A graduerede cylindre har en blå keramisk skala og en sekskantet base.
- DIN 12680 BS 604 ISO 4788
- Uddannet i blå keramik
- Sekskantet base
- Individuel genbestillingskode på hver vare
- Batch Certificate of Compliance' kan downloades
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | Klasse A |
| Højde (metrisk) | 240 mm |
| Type | Gradueret cylinder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 31 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Inkluderer | Overensstemmelsescertifikat |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Borosilikatglas Klasse A gradueret cylinder >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion