Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas Klasse A gradueret cylinder
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Mål væsker med præcision i glasklasse A graduerede cylindre. Fisherbrand™ borosilikat klasse A graduerede cylindre har en blå keramisk skala og en sekskantet base.
- DIN 12680 BS 604 ISO 4788
- Graduated in blue ceramic
- Hexagonal base
- Individual reorder code on each item
- Batch Certificate of Compliance' is downloadable
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Hexagonal |
| Skala farve | Blue |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | Class A |
| Type | Graduated Cylinder |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Inkluderer | Conformity Certificate |
| Skala | Blue Ceramic |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Borosilikatglas Klasse A gradueret cylinder >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion