Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte med glasprop, uden skala
Til brug i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte, med glasprop, uden skala er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
Brand:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04000037
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10728731
  • 630.00 DKK / Pakke med 2
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Uden skala; med solid glasprop
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Med skruegevindholder
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
100 mL
Borosilikatglas
2 Pakke
Polyethylen
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte med glasprop, uden skala > Kapacitet: 100 ml