Få mere at vide
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Cylindre
Dispenserer reagens for at undgå at miste opløsning under normal overførsel
Brand:  Corning™ 6856
1028.64 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16852100
  • 1035.84 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Specialiseret luftrensning og lukket kredsløbssystem sikrer ingen tab af reagens under dispensering, såvel som når enheden ikke er i brug
  • Leveres med fire adaptere med forskellige diametre til universel brug med flere flaskestørrelser
  • Det teleskopiske sugerør kan nemt justeres til forskellige flaskehøjder
  • Kalibreringsværktøj tillader nem laboratoriekalibrering med indbygget genkalibreringsmekanisme for at sikre den højeste reproducerbarhed under dispenserens ’lange livscyklus
  • Hver dispenser er individuelt testet og leveres med et certifikat for ydeevne
  • Bruger:
    • Til dispensering af organiske og uorganiske væsker
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Tekniske data
    Tekniske data
    25 mL
    Dispensering af organiske og uorganiske væsker
    Fire adaptere
    Produktforslag
    Produktforslag
    Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    Certifikater
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Cylindre > 25 mL