Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ Printer Labels
Specialty laboratory labels designed for use with these specific label printers
761.00 DKK - 1145.00 DKK
Tekniske data
Oversigt | Surface Mount |
---|---|
Klæbende type | Acrylic, Permanent |
Slutte | Matte |
Produkttype | Laboratory Label |
Til brug med (udstyr) | LabXpert™ Printer |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Højde (metrisk) | Materiale | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Højde (metrisk) | Materiale | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10153042
|
Brady™
060905 |
175/Pk. | 5.58 cm | Freezerbondz I Polyester | 1.5 in. | |||||||
10522213
|
Brady™
060939 |
175/Pk. | 5.71 cm | Self-Laminating Polyester | 1.5 in. | |||||||
10307132
|
Brady™
060944 |
150/Pk. | 1.52 cm | Self-Laminating Polyester | 2.62 in. | |||||||
Beskrivelse
- Printable, self-laminating high-performance laboratory identification for LABXPERT printer.
- Polyester label withstands temps -196° to +121°C
Tekniske data
Surface Mount | |
Matte | |
LabXpert™ Printer |
Acrylic, Permanent | |
Laboratory Label |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ LABXPERT™ Printer Labels