Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladerimmunoGrade™ 96-brønds mikroplader
Et fremragende valg til størstedelen af standard ELISA'er såvel som fastfase immunoassays
Brand:  BRAND™ 781731
6128.06 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10173853
  • 6860.00 DKK / Pakke med 100
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Optimeret til immobilisering af IgG
  • Høj bindingskapacitet for molekyler med blandede hydrofobe og hydrofile områder
  • Designet til at minimere krydskontaminering
  • Blå alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation på standardplader
  • Ikke-steril
Ordreinfo
Emballage er 20 stakke af hver 5 plader (100 plader). Hver stak leveres med et låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
No Barcode
Uden låg
Høj binding
96-well Microplate
330 μL
Ikke steril
330μ L
Til størstedelen af standard ELISA'er såvel som fastfase immunoassays
Standard
8 x 12
Sort, Ryd bund
Polystyren
96
immunoGrade
Flad bund (F-brønd)
100/Cs.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ BRANDpladerimmunoGrade™ 96-brønds mikroplader > Sort; Gennemsigtig F-bund; 330 μL