Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G, ren
Artikelnummer. 10266390 Shop alle Thermo Scientific produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6104-58-1
Molekylær formel C47H48N3NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 854.025
MDL nummer MFCD00078482
InChI nøgle RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC navn natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzensulfonat
SMIL CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Tekniske data
Absorbans 425 (at lambda min.)
Kemisk navn eller materiale Brilliant blue G
Smeltepunkt >100.0°C
Absorptionsforhold 0.95 to 1.15
Farvestofindhold 60% min.
Beilstein 14, II, 450
Opløselighedsinformation Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O)
Formel vægt 854.02
Tab ved tørring 10% max. (105°C)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G, ren >