Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BRL 44408 maleate
Artikelnummer. 30002138
10 mg
Mængde:
10 mg
50 mg
Selective α2A antagonist
BRL 44408 maleate is a selective α2A-adrenoceptor antagonist (Ki = 1.7 nM and 144.5 nM at α2A and α2B-adrenergic receptors respectively). Increases hippocampal noradrenalin release following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 681806-46-2
Molekylær formel C17H21N3O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BRL 44408 maleate
Mængde 10 mg
Formel vægt 331.37
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 331.372
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tocris Bioscience™ BRL 44408 maleate >