Få mere at vide
Bromoacetic anhydride, 95%
Artikelnummer. p-4089774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
CAS: 13094-51-4 | C4H4Br2O3 | 259.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13094-51-4
Molekylær formel C4H4Br2O3
Molekylvægt (g/mol) 259.87
MDL nummer MFCD00045041
InChI nøgle FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
PubChem CID 4259817
IUPAC navn (2-bromacetyl)-2-bromacetat
SMIL C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic anhydride
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (ex Br) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2C(=O)OC(=O)CH2Br
Mængde 5 g
Formel vægt 259.87
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bromoacetic anhydride, 95% >