Få mere at vide
BTX™ Tweezertrode™ Elektrodesæt
Tweezertrode™ Elektrodesæt indeholder genanvendelige in vivo-elektroder i pincetstil, der er egnede til lægemiddel- eller genlevering til dyr.
11680.00 DKK - 12460.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | In vivo applikationer, herunder in utero og ex-vivo gentransfektion, eletroporationsterapi og transdermal lægemiddellevering. |
---|---|
Materiale | Rustfrit stål |
Produktlinje | BTX-elektroporation |
Produkttype | Elektrodesæt |
Spænding | 1000 V |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15487280
|
BTX™
450165 |
7 mm |
12460.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
15497280
|
BTX™
450166 |
10 mm |
11680.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
- Består af en standard 11,5 cm pincet modificeret med skiveelektroder af rustfrit stål eller platin i spidsen
- Kompatibel med BTX Gemini X2 og ECM-2001 Elektroporationssystemer
- Afstand mellem elektrodeskiver kan justeres fra 1 mm til mere end 2 cm
- Kan nemt rengøres
- Sættene leveres med BTX524 koaksialkabel til tilslutning til elektroporationsgeneratorer
Tekniske data
In vivo applikationer, herunder in utero og ex-vivo gentransfektion, eletroporationsterapi og transdermal lægemiddellevering. | |
BTX-elektroporation | |
1000 V | |
Kabel | |
12 mm | |
1 stk. | |
<0,04 tommer til >0,79 tommer. | |
11.5 cm | |
Banankabler |
Rustfrit stål | |
Elektrodesæt | |
Cirkulær | |
0,47 tommer. | |
10μ sek. til 99 msek. i PBS | |
20 til 80 % | |
<1 mm til >2 cm | |
Ikke steril | |
Firkantet bølge |
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BTX™ Tweezertrode™ Elektrodesæt