Få mere at vide
Bufferfarvekodet opløsning pH7,00 (fosfat) gul, NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10477830 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Packungsgröße:
2.5 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10477830 1 L HDPE plastikflaske -
10000642 500 mL HDPE plastikflaske 500ml
10274480 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10171570 5 L Plastbeholder 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10477830 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/2855/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bufferfarvekodet opløsning pH7,00 (fosfat) gul, NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical , Antal: 1L, Emballage: HDPE plastflaske, pH: 7, MDL-nummer: 81857, fysisk form: flydende
Klar til brug til pH-måling.
Hver løsning er let at identificere ved dens farve, hvilket sparer tid og reducerer fejl.
Vores bufferløsninger er en højkvalitets og pålidelig serie af produkter, der sikrer nøjagtige resultater for kalibrering/titrering.
  • Standard og farvekodede bufferløsninger
  • Fremstillet til en tolerance på± 0,02 pH-enheder
  • Nøjagtigt standardiseret og mærket med lot-specifik pH ved 20 °C
  • Alle buffere kan spores til NIST og BS 1647 standard
  • Pakket i HDPE-beholdere for at hjælpe med at beskytte produkternes integritet og sikre sikker håndtering (refererer til 1L, 2,5L og 5L mængder)
  • Standardbuffere er tilgængelige i området pH2 til pH10
  • Farvekodede bufferopløsninger er tilgængelige i området pH4, pH7 og pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Farve Gul
pH 7
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Løsningstype Buffer
Formulering Dihydrogen Potassium Phosphate, Sodium Chloride, Water, Sodium Phosphate Dibasic
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
Emballage HDPE plastikflaske
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.