Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Burette-børster
Fremragende til at rense smalle buretter og andre svært tilgængelige instrumenter. Pinnacle Brush™ Burette-børstebørster leveres i pakker med 10 stk.
177.84 DKK - 463.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Burette børste
Børstemateriale Fiber
Håndtag Materiale Metal
Mængde 10 Pk.
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Diameter (metrisk) børster Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Diameter (metrisk) børster Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
12811944
Dokumentvisning
Pinnacle Brush™
T402
62 cm 16 mm 25 ml burette
193.44 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Læg i indkøbskurv
12801944
Dokumentvisning
Pinnacle Brush™
T401
52 cm 13 mm 10 ml burette
177.84 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Læg i indkøbskurv
12338328
Dokumentvisning
Pinnacle Brush™
T403
77 cm 19 mm 50 ml burette
432.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Læg i indkøbskurv
12348328
Dokumentvisning
Pinnacle Brush™
T404
93 cm 25 mm 100 ml burette
463.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • På galvaniserede ståltrådshåndtag
  • Tilgængelig til en række burettestørrelser og rensehoveddiametre
Tekniske data
Tekniske data
Burette børste
Fiber
Metal
10 Pk.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pinnacle Brush™ Burette-børster