Få mere at vide
Buerkle™ Eyes Fresh Mini Øjenskyllestation
Buerkle™ Eyes Fresh Mini Øjenskyllestation er ideel til alle arbejdspladser, hvor der bruges aggressive stoffer.
Brand:  Buerkle™ 2515-0100
1351.83 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Produktkode 10465192
  • 1720.00 DKK / Hver
Everyday Lab Essentials
Brug rabatkode 24132 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Mini øjenskyllestation ideel til laboratoriet, tankstationer eller alle arbejdspladser, hvor der bruges aggressive stoffer
  • Eyes Fresh kan fastgøres til enhver standard koldtvandshane
  • For normal brug af vandhanen skal du blot trykke på knappen og funktionen skifter tilbage fra øjenskyllefunktionen (vender automatisk tilbage til øjenskyllefunktionen, når hanen lukkes)
  • Kan monteres på haner med M22x1, 1/2 in. eller 3/8 in. udvendigt gevind
  • Med tilstrækkeligt vandtryk, ydeevne i henhold til DIN EN 15154-2.0
Tekniske data
Tekniske data
DIN EN 15154-2
Standard koldtvandshane
Øjenskyllestation
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    From wipes to waste bins, labels to liners – save on them all.
    Promo Code: 24132
    Expires2025-08-24
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Eyes Fresh Mini Øjenskyllestation > Til brug med: Standard koldtvandshane