Learn More
Buerkle™ Pipette Cleaning and Storage Container
Polyethylene cleaning and storage container available in 10L or 12.5L is ideal to use with pipettes.
Brand:  Buerkle™ 9650-0651
 View more versions of this product
Product Code. 11857253
  • 1140.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 23-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • PE
  • Ideal with pipettes
Specifications
Specifications
21.65 in.
10 L
Polyethylene
Laboratory Use
Cleaning and storage container
550 mm
155 mm
Pipette
Round
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Buerkle™ Pipette Cleaning and Storage Container > Size: 10L
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt