Få mere at vide
uvex C500 skærebeskyttelseshandsker
Uvex C500 handsker kombinerer komfort, fleksibilitet og taktilitet med det højeste niveau af skærebeskyttelse (niveau 5/C). Soft-grip belægning giver mekanisk slidstyrke.
Brand: uvex 6049711
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Bambus TwinFlex™ Teknologien sikrer et meget højt niveau af skærebeskyttelse
- Soft-grip belægning giver mekanisk slidstyrke
- Meget fleksibel med god taktil fornemmelse
- Uvex Climazone fjerner effektivt overskydende varme og fugt
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
- Silikonefri ifølge aftrykstesten
- 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
Tekniske data
Ubelagt | |
Ambidekstrøs | |
Bambus viskose, HPPE, Polyamid | |
11 | |
Biler, byggeri, glashåndtering, logistik, vedligeholdelse og pladebearbejdning | |
C500 |
Grøn | |
Ja | |
Skærbestandige handsker | |
1X4XC | |
Strikke |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex C500 skærebeskyttelseshandsker > 11
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion