Få mere at vide
Calcium phosphate, 96%, pure, mixture of Calcium phosphates Artikelnummer.: 12065390
Calcium phosphate, 96%, pure, mixture of Calcium phosphates
Artikelnummer. p-4380024 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 kg, 1kg
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 12065390
Brand: Thermo Scientific Acros 446390010
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-87-4 | Ca3O8P2 | 310.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-87-4
Molekylær formel Ca3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 310.18
InChI nøgle QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC navn tricalcium; diphosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium phosphate
Smeltepunkt 1670.0°C
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 95% min. (Complexometry)
Lineær formel Ca3(PO4)2
Merck Index 15,1696
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.1g/L (25°C)
Formel vægt 310.18
Procent renhed 96%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Calcium phosphate, 96%, pure, mixture of Calcium phosphates >