Få mere at vide
Calciumsulfatdihydrat, 98+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10083650
Calciumsulfatdihydrat, 98+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 g, Plastflaske, 500g
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10083650
Brand: Thermo Scientific Acros 315255000
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-41-4
Molekylær formel CaH4O6S
Molekylvægt (g/mol) 172.16
MDL nummer MFCD00149625
InChI nøgle PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC navn calcium;sulfat;dihydrat
SMIL O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium sulfate dihydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.0 to 102% (Complexometry)
Lineær formel CaSO4·2H2O
Fieser 01,107
Merck Index 14, 1706
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formel vægt 172.17
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0470485 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer315250025,315255000
PartinummerA0467225 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer315250025,315255000
PartinummerA0464700 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/07/2024 Artikelnummer315250025,315255000
PartinummerA0460791 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/03/2024 Artikelnummer315250025,315255000
PartinummerA0449159 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/01/2023 Artikelnummer315250025,315255000
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Calciumsulfatdihydrat, 98+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals >