Få mere at vide
Cytiva Calmodulin Sepharose™ 4B medium
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Beskrivelse
- Velegnet til tandemaffinitetsoprensning (TAP) af proteinkomplekser
- Oprensning af calmodulin-regulerede proteiner fra alle eukaryote celler
- Til enkelttrinsoprensning af native calmodulin-bindende proteiner
Tekniske data
Tekniske data
Ligand koncentration | 0,9 til 1,3 mg Calmodulin/ml |
Ligandkoblingsmetode | Cyanogen bromid aktivering |
Matrix | 4% agarose |
Partikelstørrelse | 90μ m |
pH | 4 til 9 |
Mængde | 10 mL |
Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
Til brug med (applikation) | Til oprensning af proteiner med affinitet for calmodulin, et meget konserveret regulatorisk protein involveret i mange cellulære processer i eukaryote celler |
Ligand | Calmodulin |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Calmodulin Sepharose 4B
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Calmodulin Sepharose™ 4B medium >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion