Få mere at vide
Kulstofdisulfid, CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen Artikelnummer.: 15672860
Kulstofdisulfid, CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. p-7111787
100 mL, Glass Bottle, 100ml
Mængde:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15672860
Brand: Honeywell-Chromasolv 270660100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,9 %
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-15-0
Molekylær formel CS2
Molekylvægt (g/mol) 76.131
MDL nummer MFCD00011321
InChI nøgle QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC navn methanedithione
SMIL C(=S)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon disulfide
Smeltepunkt -112°C to -111°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Absorbans max. 0.50 at 388 nm, max. 1.0 at 386 nm, max. 0.01 at 750 nm, max. 0.01 500 nm, max. 0.05 at 410 nm, max. 0.10 at 403 nm, max. 0.25 at 394 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1.266 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 46°C
Mængde 100 mL
Flammepunkt −30°C
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CS2
FN nummer UN1131
Beilstein 1098293
Formel vægt 76.14
Procent renhed >99.9%
Grad HPLC
Produkttitel
Kulstofdisulfid, CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen >