Learn More
Motic™ CCIS™ Plan Achromatic Phase Objective
Provides a flat field of view while also correcting for color aberration. Motic™ CCIS™ Plan Achromatic Phase Objective is useful on specimens that do not absorb light.
Brand: Motic™ 1101001703091
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
- For use with AE31 Inverted Microscope
- Achromatic Plan Phase Objective
- Flat field
- Eliminates color aberration
- Magnification and Numerical Apertures available:
- 10X/0.25 (WD=4.1mm) Ph1 for AE
- 4X/0.10 (WD=12.6mm) Ph0 for AE
Spezifikation
PL Ph1 10X | |
0.25 mm, WD=4.1 mm | |
AE31 inverted microscope | |
1 Piece |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Motic™ CCIS™ Plan Achromatic Phase Objective > Magnification Power: 10X; Focus Distance: 0.25mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur