Learn More
CD71 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1081.84 DKK - 3058.99 DKK
Spezifikation
Antigen CD71
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16876233
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10084-2-AP-20UL
20 μL
1081.84 DKK
20µL
16866233
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10084-2-AP-150UL
150 μL
3058.99 DKK
150µL
Beschreibung
Beschreibung
Cellular uptake of iron occurs via receptor-mediated endocytosis of ligand-occupied transferrin receptor into specialized endosomes. Endosomal acidification leads to iron release. The apotransferrin-receptor complex is then recycled to the cell surface with a return to neutral pH and the concomitant loss of affinity of apotransferrin for its receptor. Transferrin receptor is necessary for development of erythrocytes and the nervous system. Serum transferrin receptor (sTfR) is used as a means of detecting erythropoietin (EPO) misuse by athletes and as a diagnostic test for anemias resulting from a number of conditions including rheumatoid arthritis, pregcy, irritable bowel syndrome and in HIV patients.
Spezifikation
Spezifikation
CD71
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
P02786
7037
CD71 Fusion Protein Ag0123
Primary
-20°C
TFRC
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD71, p90, sTfR, T9, TFR, TFR1, TFRC, TR, Transferrin receptor protein 1, TRFR
TFRC
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD71 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt