Learn More
Celecoxib, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18772754
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor
Celecoxib is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor (IC50 values are 15 and 0.04 μM for COX-1 and COX-2 respectively). Celecoxib is an anti-inflammatory with shorter plasma half-life in vivo than SC 58121. Displays chemopreventive activity in in vivo tumor models.
Chemische Identifikatoren
CAS 169590-42-5
Molecular Formula C17H14F3N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 381.373
InChI Key RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym celecoxib, celebrex, celebra, onsenal, celocoxib, celecox, xilebao, 4-5-4-methylphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzenesulfonamide, celecoxib usan, celecoxib old rn
PubChem CID 2662
ChEBI CHEBI:41423
IUPAC Name 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Quantity 10 mg
Formula Weight 381.37
Percent Purity >99%
Chemical Name or Material Celecoxib