Få mere at vide
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Celite™ 545 |
Fysisk form | Pulver |
Tæthed | 336 g/L (typically) |
Farve | Hvid |
Mængde | 10 kg |
pH | 10.0 (10% aq. soln., typically) |
Tab ved tænding | 0.2% (600°C) (typically) |
Partikelstørrelse | 38.9 Micron |
Emballage | Fiber tromle |
Permeabilitet | 4.20 Darcies (typically) |
Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion