Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ Mikrobærere
Corning Mikrobærere forenkler opskaleringsprocessen. Perlerne ankommer sterile og klar til brug med bioreaktorer. Derudover er mikrobærerne tilgængelige med overfladebehandlinger for at forbedre cellevedhæftning og maksimere celleudbytte og levedygtighed.
Brand: Corning™ 3779
940.53 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Corning mikrobærere er designet til at forenkle dine opskaleringsprocesser. Mikrobærerne er sterile, klar til brug og fås i lukkede systemer, der kan bruges direkte sammen med bioreaktorer. Derudover er mikrobærerne overfladebehandlet for at forbedre cellevedhæftning, maksimere celleudbytte og levedygtighed.
Funktioner
- Konsistens– USP Klasse VI polystyrenmateriale giver en ensartet platform
- Præstation– Corning mikrobærere tilbydes med fire overfladebehandlinger:
- Corning Synthemax™ II-substrat skaber en syntetisk overflade på mikrobærerne til stamcelleudvidelse. Brug lav koncentration til MSC-applikationer og høj koncentration til iPS/ES-applikationer.
- Corning CellBIND™ overfladebehandling tilfører overfladen af mikrobærerne oxygen for at forbedre cellevedhæftningen
- Positiv ladning overfladebehandling
- Kollagen belægning
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
- Ikke-pyrogen
- Fås som lukkede systemløsninger
Produktspecifikationer
- Perlestørrelse: 125μ m til 212μ m
- Densitet: 1,026± 0,004 g/cm³
- cm² /gram: 360
Hætteglas og lukket systememballage
Corning mikrobærere er tilgængelige sterile og klar til brug i 10 g hætteglas. Dette format giver fleksibilitet til at vælge mængden af perler, der skal bruges.
Under den modne fase af procesudviklingen og ind i fremstillingen vil lukket systempakning være nødvendig for at opretholde sterilitet og lette bioreaktorbelastning. Corning mikrobærere er også tilgængelige i hyldevare og specialindpakning med lukkede systemer. Rør, konnektorer og materialer kan tilpasses baseret på individuelle behov.
Tekniske data
Microcarrier 10g flaske | |
Bioreaktorer | |
Corning CellBIND Overflade | |
Polystyren | |
10 g |
Designet til at forenkle opskaleringsprocesser | |
Steril | |
Corning™ Vedhæftede mikrobærere | |
125 til 212μ m |