Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
Shop alle Eppendorf produkter
Beschreibung
Til behandling af temperaturfølsomme prøver giver den nedkølede Centrifuge 5425 R præcis temperaturstyring med sit avancerede kølesystem.
- Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™-låg for enkel og sikker håndtering
- Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
- Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
- OptiBowl™-design til støjsvag drift, selv uden rotorlåg
- Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
- Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
- Maks. hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min.)
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen | 24 x 1.5/2 mL |
| Maks. Hastighed | 15,000 rpm |
| Maks. RCF | 21,300 x g |
| Vise | Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm |
| Højde (engelsk) Udvendig | 9,5 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 24 cm |
| Støjniveau | Gennemsnit på 45 dB(A) i de første 12 minutter og < 51 dB(A) derefter med Rotor FA-24 x 2 |
| Stopur | 10 sek. til 9:59 timer, med kontinuerlig kørselsfunktion |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 9,5 tommer |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 24 cm |
| Mehr anzeigen |
Centrifugen 5425 er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.