Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH Artikelnummer.: 15865083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26003.60 DKK
    25900.00 DKK / 1 sæt
    Spare 103.60 DKK
    0.40% Slukket
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15865083 Shop alle Eppendorf produkter
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere, 230 V, 50/60 Hz (EU), Centrifuge 5702, drejeknapper, 1 sæt
Click to view available options
Inkluderer:
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 13/16 mm blodopsamlingsrør, 2 sæt af 2 adaptere
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til rundbundede rør 4 - 10 mL og adaptere til rundbundede rør 2,6 - 7 mL, 2 sæt af 2 adaptere
Uden rotor
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5702 (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5702 R, drejeknapper
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5702 RH, drejeknapper
Centrifuge 5702, drejeknapper
Unit Size:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15865083
Brand: Eppendorf™ 5702000320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26003.60 DKK
    25900.00 DKK / 1 sæt
    Spare 103.60 DKK
    0.40% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udvalget af Eppendorf 5702 lavhastighedscentrifuger til generelle formål er designet specifikt til at imødekomme behovene i kliniske forsknings- og cellekulturlaboratorier med medium kapacitet. Disse centrifuger er meget kompakte, så de passer nemt på laboratoriebordet, og de er ekstremt støjsvage.
  • Maks. hastighed: 3.000 x g (4.400 o/min.)
  • Meget et kompakt fodaftryk, der passer på hvert laboratoriebord
  • Meget støjsvag drift til gavn for dit miljø
  • Lav adgangshøjde til enkel lastning og aflæsning af prøver
  • SOFT-bremsefunktion til langsom acceleration og bremsning. Optimeret til celleadskillelse ved gradientcentrifugering
  • Ved indstillet o/min.-funktionen starter timeren, når den valgte rotationshastighed er nået for reproducerbare centrifugeringskørsler
  • Nøglelås for at forhindre utilsigtede justeringer
  • Rotorkammeret i rustfrit stål er rustfrit og nemt at rengøre
  • Elektronisk ubalancedetektion for maksimal sikkerhed
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Non-Toxic
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
    • Renewable Energy
    • Free-of a substance that causes environmental harm
    • Recyclable
    • Recycled Content
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inkluderer Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere
Maks. RCF 3,000 x g
Maks. Hastighed 4,400 rpm
Kølet Nej
Støjniveau <52 dB(A) med Rotor A-4-38
Mål (L x B x H) Udvendig 320 x 400 x 240 mm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Vise LCD
Højde (engelsk) Udvendig 9,6 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 24 cm
Stopur 0 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 12,6 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 32 cm
Watt 200 W
Controller type Drejeknapper
Model- Centrifuge 5702, drejeknapper
Ventileret Ja
Rotor medfølger Ja
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Show More Show Less
Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH er en ikke-automatisk centrifuge til adskillelse af flydende substanser fra menneskekroppen og er specifikt beregnet til at blive brugt som tilbehør sammen med en in vitro-diagnoseanordning og for at muliggøre dens anvendelse i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Dette produkt overholder kravene i EU's In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.
Product Content Correction
Product Title
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH >