Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
Højhastigheds Eppendorf Centrifuge 5804/5804 R er en centrifuge med medium kapacitet, som er ideel til molekylære anvendelser i rør op til 250 ml. Den tilbyder også enestående alsidighed med evnen til at tage svingspande og rotorer med fast vinkel samt dybbrøndsplader.
Brand: Eppendorf™ 5805000629
77900.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Svingspand-rotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 250 mL
- Pladerotor til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell-plader
- Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 mL til 85 mL
- Høj centrifugeringshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min.)
- Centrifugelåg med soft-touch-lukning
- Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
- Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
- Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
Tekniske data
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre | |
4 x 250 mL | |
Ja | |
Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør | |
Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur | |
1 til 99 min. | |
EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen for flere detaljer) | |
1 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin | |
25,0 tommer | |
13,5 tommer | |
550 mm | |
230 V, 50/60 Hz (EU) | |
1650 W |
Tastatur | |
20,913 x g | |
Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm | |
200 til 14.000 o/min. | |
<58 dB(A) | |
Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion | |
15 °C til 35 °C | |
Benchtop-centrifuger | |
63.4 cm | |
34.2 cm | |
80 kg | |
230 V |