Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
Højhastigheds Eppendorf Centrifuge 5804/5804 R er en centrifuge med medium kapacitet, som er ideel til molekylære anvendelser i rør op til 250 ml. Den tilbyder også enestående alsidighed med evnen til at tage svingspande og rotorer med fast vinkel samt dybbrøndsplader.
Brand: Eppendorf™ 5805000320
64476.88 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Svingspand-rotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 250 mL
- Pladerotor til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell-plader
- Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 mL til 85 mL
- Høj centrifugeringshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min.)
- Centrifugelåg med soft-touch-lukning
- Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
- Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
- Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
Tekniske data
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre | |
20,913 x g | |
Ja | |
Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør | |
<58 dB(A) | |
Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion | |
-9 °C til +40 °C | |
Benchtop-centrifuger | |
25,0 tommer | |
13,5 tommer | |
230 V, 50/60 Hz (EU) | |
1650 W |
Tastatur | |
14,000 rpm | |
Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm | |
Centrifuge 5804 R, tastatur | |
Ja | |
DA ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klasse A, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen for flere detaljer) | |
1 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin | |
64 x 55 x 34 cm | |
63.4 cm | |
34.2 cm | |
230 V | |
50/60 Hz |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Illuminating Protein Pathways
Shining a light on the tools that drive protein discovery.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22