Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifugeadaptere til rotorer til 5810 og 5810R
Tilgængelig i en række forskellige konfigurationer, der passer til en bred vifte af applikationer
Brand: Eppendorf™ 5810757002
1310.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Adaptere til Eppendorf™ Centrifuger 5810 og 5810R.
- Kompatibel med koniske eller flade rør
Tekniske data
Adapter | |
18 til 30 ml | |
26 mm | |
2 Pakke |
Flad | |
Rotorer 5810 og 5810R Centrifuge | |
16 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Centrifugeadaptere til rotorer til 5810 og 5810R > Kapacitet: 18 til 30 ml; Antal pladser: 16
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion