Få mere at vide
Cerium(III)chlorid, vandfrit, 99,5% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cerium(III)chlorid bruges i glødegaskapper, spektrografi og polymerisation af olefiner. Det fungerer som en Lewis syre og anvendes i Friedel-Crafts alkylerings- og acyleringsreaktioner i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af andre ceriumsalte, såsom cerium(III)trifluormethansulfonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 1727°C |
Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) chloride |
Smeltepunkt | 848°C |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 50 g |
Analyseprocentområde | 99.5% |
Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,acetone,acids. Soluble in water,ethanol and acetone. |
Formel vægt | 246.48 |
Lugt | Odorless |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
R05L021 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | 021112.30,021112.18,021112.09 |
Y13K043 | Analysecertifikat | 26/12/2024 | 021112.30,021112.18,021112.09 |
Z06J021 | Analysecertifikat | 01/01/2024 | 021112.30,021112.18,021112.09 |
U31J045 | Analysecertifikat | 22/09/2023 | 021112.30,021112.18,021112.09 |
S20J051 | Analysecertifikat | 27/06/2023 | 021112.30,021112,021112.18,021112.09 |
Sikkerhed og håndtering
- Cerium(III) chloride anhydrous
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Cerium chloride