Få mere at vide
Cerium(III) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade Artikelnummer.: 11311768
compliance-icons compliance-icons
Cerium(III) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
Artikelnummer. p-7048848
50 g, 50g
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11311768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011654.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14017-47-1 | CeCl3O12 | 438.454 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14017-47-1
Molekylær formel CeCl3O12
Molekylvægt (g/mol) 438.454
MDL nummer MFCD00150205
InChI nøgle LJBTWTBUIINKRU-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium 3+ perchlorate, cerium perchlorate, cerous perchlorate, cerium 3+ triperchlorate, perchloric acid, cerium 3+ salt, perchloric acid, cerium 3+ salt 3:1, acmc-1bs3z, cerium iii perchlorate solution, perchloric acid cerium iii salt, perchloric acid,cerium 3+ salt 3:1
PubChem CID 166978
IUPAC navn cerium(3+);triperchlorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ce+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
FN nummer UN1481
Formel vægt 546.56 (438.47 Anhydrous)
Grad Reagens
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerN10L045 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/02/2025 Artikelnummer011654.18,011654.30
PartinummerZ18J058 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/01/2024 Artikelnummer011654.18,011654.30
PartinummerX04J006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2023 Artikelnummer011654.18,011654.30
PartinummerT25J033 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/08/2023 Artikelnummer011654.18,011654.30
PartinummerU25I009 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/09/2022 Artikelnummer011654.18,011654.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) perchlorate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cerium(III) perchlorate hexahydrate
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cerium(III) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade >