Få mere at vide
Cerium(IV)oxid, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321089
Cerium(IV)oxid, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407359
25 g, 25g
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11321089
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011327.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Cerium(IV)oxid bruges i keramik og til at polere glas og sten. Det anvendes som en fast elektrolyt i brændselsceller. Det kan også anvendes som co-katalysator i en række reaktioner. Det bruges også som en antioxidant og til at generere brint gennem vandspaltning. Det bruges som en højtemperatur kulbrinteoxidationskatalysator i selvrensende ovne. Den kan bruges i infrarøde filtre, glødekapper og solcremer i kombination med andre materialer. Det finder anvendelse som en katalysatorstøtte og til at sensibilisere lysfølsomt glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-38-3
Molekylær formel CeO2
Molekylvægt (g/mol) 172.114
MDL nummer MFCD00010933
InChI nøgle CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC navn dioxocerium
SMIL O=[Ce]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) oxide
Smeltepunkt 2600°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 172.12
Lugt Odorless
Tæthed 7.132 g/cm3 at 20°C
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerY12K003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/12/2024 Artikelnummer011327.22,011327.14,011327.36
PartinummerW26K008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/10/2024 Artikelnummer011327.22,011327.14,011327.36
PartinummerR15K036 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2024 Artikelnummer011327.22,011327.14,011327.36
PartinummerP27K014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/04/2024 Artikelnummer011327.22,011327.14,011327.36
PartinummerN06J017 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/02/2024 Artikelnummer011327.22,011327.14,011327.36
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cerium(IV)oxid, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >