Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificerede rene klare glaskrukker med lige sider
Artikelnummer. 11704299 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
250 mL
Lukkestørrelse:
53-400 mm
70-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
11704299 250 mL 70-400 mm Pakke med 24
11784289 60 mL 53-400 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11704299
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideelle klare glaskrukker med lige sider til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer. Fisherbrand™ Ligesidede klare glaskrukker med låg er designet til nem dispensering og påfyldning.
  • Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
  • Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
  • Må ikke autoklaveres
  • Flaskerne er pakket med hætter påsat
  • Hætten er foret med PTFE
  • Fremstillet af sodaglas
Specifica
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Klar
Til brug med (applikation) Jordprøvetagning og miljøanvendelser
Materiale Soda lime glas
Mængde 24/PK.
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance EPA
Lukning inkluderet Ja
Lukke liner PTFE
Lukkestørrelse 70-400 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar (120 °C)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.