Få mere at vide
Trækul, Teknisk, Affarvningspulver, Aktiveret, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11478103 Shop alle Fisher Chemical produkter
500 g, Plast pulver krukke, 500g
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
MDL nummer 133992
Tekniske data
Smeltepunkt 3652°C
Farve Sort
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 500 g
Formel vægt 12g/mol
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Charcoal, Activated
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Selvopvarmende stof Kategori 2
Faresætning
  • H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Trækul, Teknisk, Affarvningspulver, Aktiveret, Fisher Chemical™ >